Tisk…
6-Acetyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30886-1G OR30886-250MG
APOSOR30886-1GEA 11180 CZK
APOSOR30886-1G APOSOR30886-250MG
6-Acetyl-1H-indazole
6-Acetyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869764
CAS číslo: 189559-85-1