7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Methyl-2H-indazol-7-yl)methylamine
OR30883-250MG
OR30883-500MG
APOSOR30883-250MGEA
9330
CZK
APOSOR30883-250MG
APOSOR30883-500MG
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Vzorec:
C₉H₁₁N₃ MW: 161,204 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11869761 CAS číslo: 1144044-67-6 |