Tisk…
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30872-250MG OR30872-50MG OR30872-100MG
APOSOR30872-250MGEA 9330 CZK
APOSOR30872-250MG APOSOR30872-50MG APOSOR30872-100MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12028599
CAS číslo: 267413-27-4