Tisk…
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30870-250MG OR30870-500MG
APOSOR30870-250MGEA 4240 CZK
APOSOR30870-250MG APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696780
CAS číslo: 944904-20-5