Tisk…
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-Indazol-4-yl)methanamine, (1H-Indazol-4-yl)methylamine
OR30869-250MG
APOSOR30869-250MGEA 3810 CZK
APOSOR30869-250MG
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696781
CAS číslo: 944898-72-0