Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30866-100MG OR30866-250MG
APOSOR30866-100MGEA 1450 CZK
APOSOR30866-100MG APOSOR30866-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12028587
CAS číslo: 1159511-52-0