Tisk…
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanol
OR30863-1G OR30863-250MG
APOSOR30863-1GEA 2940 CZK
APOSOR30863-1G APOSOR30863-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052638
CAS číslo: 1092961-10-8