Tisk…
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-Indazol-6-yl)methanol
OR30859-100MG OR30859-250MG
APOSOR30859-100MGEA 622 CZK
APOSOR30859-100MG APOSOR30859-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Bod tání: 159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052639
CAS číslo: 916902-55-1