Tisk…

4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (1H-Indazol-4-yl)methanol

OR30858-1G OR30858-5G
APOSOR30858-1GEA 744 CZK
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052642
CAS číslo: 709608-85-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR