1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30851-1G
OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA
8570
CZK
APOSOR30851-1G
APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₇N₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12028575 CAS číslo: 189107-45-7 |