5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methyl-2H-indazol-5-ol
OR30847-100MG
OR30847-250MG
OR30847-1G
APOSOR30847-100MGEA
5460
CZK
APOSOR30847-100MG
APOSOR30847-250MG
APOSOR30847-1G
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,162 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12028572 CAS číslo: 1159511-41-7 |