Tisk…
3-Ethylmorpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308179-1G OR308179-250MG
APOSOR308179-1GEA 7010 CZK
APOSOR308179-1G APOSOR308179-250MG
3-Ethylmorpholine
3-Ethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115.174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09054774
CAS číslo: 55265-24-2