(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR308172-1G
OR308172-250MG
APOSOR308172-1GEA
14250
CZK
APOSOR308172-1G
APOSOR308172-250MG
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09608106 CAS číslo: 218594-74-2 |