Tisk…
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308155-1G OR308155-250MG OR308155-5G
APOSOR308155-1GEA 2480 CZK
APOSOR308155-1G APOSOR308155-250MG APOSOR308155-5G
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₅H₉NO₃·ClH
MW: 167,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194711
CAS číslo: 1273577-14-2