Tisk…
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308154-1G OR308154-5G OR308154-10G
APOSOR308154-1GEA 2150 CZK
APOSOR308154-1G APOSOR308154-5G APOSOR308154-10G
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₅H₉NO₃·ClH
MW: 167.591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13186759
CAS číslo: 1439373-55-3