Tisk…
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-(3S,4S)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine
OR308146-1G OR308146-5G
APOSOR308146-1GEA 4570 CZK
APOSOR308146-1G APOSOR308146-5G
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202.251 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111251
CAS číslo: 190792-74-6