tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308135-1G
OR308135-5G
APOSOR308135-1GEA
2900
CZK
APOSOR308135-1G
APOSOR308135-5G
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09752962 CAS číslo: 147081-59-2 |