(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl (2S)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-tert-butyl 2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308130-1G
OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA
4730
CZK
APOSOR308130-1G
APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214.305 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06799358 CAS číslo: 475105-35-2 |