Tisk…
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(tert-Butyl) 2-methyl (R)-piperazine-1,2-dicarboxylate, Methyl (R)-1-Boc-piperazine-2-carboxylate
OR308065-5G
APOSOR308065-5GEA 5290 CZK
APOSOR308065-5G
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,287 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115327
CAS číslo: 252990-05-9