(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR308064-1G
OR308064-5G
APOSOR308064-1GEA
1840
CZK
APOSOR308064-1G
APOSOR308064-5G
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179106 CAS číslo: 278788-60-6 |