Tisk…
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine, Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine, N-Methyl-1-(oxan-4-yl)methylamine
OR30801-5G OR30801-10G
APOSOR30801-5GEA 14060 CZK
APOSOR30801-5G APOSOR30801-10G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₇H₁₅NO
Bod varu: 110 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739009
CAS číslo: 439081-52-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III