Tisk…
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307999-1G OR307999-5G
APOSOR307999-1GEA 8340 CZK
APOSOR307999-1G APOSOR307999-5G
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100263
CAS číslo: 95541-31-4