Tisk…
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307987-1G OR307987-5G
APOSOR307987-1GEA 8340 CZK
APOSOR307987-1G APOSOR307987-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07644537
CAS číslo: 948293-86-5