Tisk…
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307982-1G OR307982-5G
APOSOR307982-1GEA 0 CZK
APOSOR307982-1G APOSOR307982-5G
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Bod tání: 268…273 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00598887
CAS číslo: 34785-11-0