Tisk…
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307980-1G
APOSOR307980-1GEA 12040 CZK
APOSOR307980-1G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,193 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024006
CAS číslo: 28027-18-1