Tisk…
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30798-1G OR30798-5G OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA 4470 CZK
APOSOR30798-1G APOSOR30798-5G APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, technická kvalita
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₁₄O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028616
CAS číslo: 6140-64-3
UN: 1993
ADR: 3,III