Tisk…
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307979-1G OR307979-5G
APOSOR307979-1GEA 2110 CZK
APOSOR307979-1G APOSOR307979-5G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684163
CAS číslo: 21269-34-1