4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307978-1G
OR307978-5G
APOSOR307978-1GEA
2570
CZK
APOSOR307978-1G
APOSOR307978-5G
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189.211 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272321 CAS číslo: 15644-89-0 |