4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307977-1G
OR307977-5G
APOSOR307977-1GEA
1740
CZK
APOSOR307977-1G
APOSOR307977-5G
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₉NO₄ MW: 219.193 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024003 CAS číslo: 28027-16-9 |