4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307966-1G
OR307966-5G
APOSOR307966-1GEA
8830
CZK
APOSOR307966-1G
APOSOR307966-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₂H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02929376 CAS číslo: 66735-22-6 |