Tisk…
4-Amino-8-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307959-1G OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA 9260 CZK
APOSOR307959-1G APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063217
CAS číslo: 220844-65-5