4-Amino-7-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G
OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA
8900
CZK
APOSOR307954-1G
APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08063213 CAS číslo: 103040-78-4 |