Tisk…
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307950-1G OR307950-250MG
APOSOR307950-1GEA 9920 CZK
APOSOR307950-1G APOSOR307950-250MG
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01870540
CAS číslo: 68017-47-0