Tisk…
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307926-1G OR307926-5G
APOSOR307926-1GEA 9260 CZK
APOSOR307926-1G APOSOR307926-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂
MW: 216,666 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09035781
CAS číslo: 880105-72-6