Tisk…
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307922-1G OR307922-5G
APOSOR307922-1GEA 8340 CZK
APOSOR307922-1G APOSOR307922-5G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02227042
CAS číslo: 436088-07-2