Tisk…
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307920-1G OR307920-5G
APOSOR307920-1GEA 8340 CZK
APOSOR307920-1G APOSOR307920-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,666 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01250040
CAS číslo: 281208-98-8