Tisk…
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307919-1G OR307919-5G
APOSOR307919-1GEA 8570 CZK
APOSOR307919-1G APOSOR307919-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09035791
CAS číslo: 937672-26-9