Tisk…
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307916-1G OR307916-5G
APOSOR307916-1GEA 7380 CZK
APOSOR307916-1G APOSOR307916-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02227044
CAS číslo: 73568-31-7