Tisk…
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307915-1G
APOSOR307915-1GEA 14720 CZK
APOSOR307915-1G
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,667 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02227046
CAS číslo: 94856-39-0