Tisk…
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbaldehyde
OR307914-1G OR307914-5G
APOSOR307914-1GEA 1540 CZK
APOSOR307914-1G APOSOR307914-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,667 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02227045
CAS číslo: 323196-71-0