Tisk…
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307912-1G OR307912-5G
APOSOR307912-1GEA 7380 CZK
APOSOR307912-1G APOSOR307912-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,667 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02227047
CAS číslo: 482639-32-7