Tisk…
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Toluenesulphinic acid sodium salt dihydrate
OR30790-100G OR30790-250G
APOSOR30790-100GEA 1330 CZK
APOSOR30790-100G APOSOR30790-250G
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate
Vzorec: C₇H₇O₂S·Na·2H₂O
MW: 214.215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149642
CAS číslo: 7257-26-3