Tisk…
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307899-1G OR307899-5G
APOSOR307899-1GEA 8830 CZK
APOSOR307899-1G APOSOR307899-5G
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Vzorec: C₁₂H₁₀BrCl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09030009
CAS číslo: 612494-85-6