2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307898-1G
OR307898-5G
APOSOR307898-1GEA
6680
CZK
APOSOR307898-1G
APOSOR307898-5G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Vzorec:
C₁₂H₁₁Cl₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04971676 CAS číslo: 73863-51-1 |