Tisk…
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307886-1G OR307886-5G
APOSOR307886-1GEA 8570 CZK
APOSOR307886-1G APOSOR307886-5G
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702833
CAS číslo: 938138-94-4