Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30788-1G
OR30788-250MG
APOSOR30788-1GEA
0
CZK
APOSOR30788-1G
APOSOR30788-250MG
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13188667 CAS číslo: 98491-78-2 |