Tisk…
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307871-1G OR307871-5G
APOSOR307871-1GEA 8570 CZK
APOSOR307871-1G APOSOR307871-5G
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₁ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260432
CAS číslo: 930570-37-9