Tisk…
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307857-1G OR307857-5G
APOSOR307857-1GEA 9030 CZK
APOSOR307857-1G APOSOR307857-5G
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00814272
CAS číslo: 96938-26-0