Tisk…
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307855-1G
APOSOR307855-1GEA 8340 CZK
APOSOR307855-1G
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272320
CAS číslo: 15644-88-9