Tisk…
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307854-1G OR307854-5G
APOSOR307854-1GEA 9260 CZK
APOSOR307854-1G APOSOR307854-5G
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437591
CAS číslo: 92513-34-3